Learn More
Metro™ Schienensets für Gitterregale
Artikelnummer. 15937321
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
27 Zoll
72 in.
84 Zoll
96 Zoll
108 Zoll
120 in.
132 Zoll
144 Zoll
156 Zoll
168 Zoll
180 Zoll
192 Zoll
204 Zoll
216 Zoll
228 Zoll
240 Zoll
252 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
15937321 96 Zoll 1 Stück
15947321 108 Zoll 1 Stück
15997311 240 Zoll 1 Stück
15917321 72 in. 1 Stück
15987301 120 in. 1 Stück
15937311 180 Zoll 1 Stück
15997301 132 Zoll 1 Stück
15917311 156 Zoll 1 Stück
15947311 192 Zoll 1 Stück
15977311 228 Zoll 1 Stück
15967311 216 Zoll 1 Stück
15927321 84 Zoll 1 Stück
15987311 27 Zoll 1 Stück
15907321 252 Zoll 1 Stück
15907311 144 Zoll 1 Stück
15927311 168 Zoll 1 Stück
15957311 204 Zoll 1 Stück
17 options
Artikelnummer. 15937321
Marke: Metro™ TTS8NA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™-, Super Erecta Pro™- und Super Adjustable™ Top Track™-Regalsystemen
  • Die Schienensets enthalten alle erforderlichen Abschnitte für die Montage von Schienensystemen bis zu einer Länge von 21 ft. (640 cm)
  • Microban™ antimikrobielle Schutzbeschichtung
Bestellinformation
19-138-228 (TTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Produkttyp Track Set
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem
Enthält Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich
Länge (angloamerikanisch) 96 Zoll
Länge (metrisch) 244 cm