Learn More
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen
Beschreibung
- Für eine einfache Reinigung
- Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
- Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
Polymer-Schaftrollen
- Korrosionsbeständige Leistung (Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl)
- 5 in. (127 mm) Durchmesser Polyurethanrad
- Achslager mit Kragen
- Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem ft. betätigt wird
- In die Lauffläche integrierter antimikrobieller Produktschutz
- Tragfähigkeit von 300 lbs. (135 kg)
- Temperaturbereich: -20 bis 120 °F (-29 bis 49 °C) [°kontinuierlich]
- Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Standard-Schaftrollen
- Beschichtete Rollen-Lenkgabel und Befestigungsteile
- Zapfen-/Drehgelenk- oder Zapfen-/Bremsausführung
- Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Am Wagen waschbare Rolle aus Edelstahl mit Zapfen
- Gabel, Achse und Zapfen aus Edelstahl
- Abgedichtete Lager (Stoßfänger im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zapfen |
| Material | Polymer |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 300 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 137 kg |
| Modell | Antimikrobiell; korrosionsbeständig |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -20 bis 120 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -49 bis 49 °C |
| Mehr anzeigen |