Learn More
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen
Click to view available options
Produkttyp:
Lenkrolle mit Zapfen
Modell:
Antimikrobiell; korrosionsbeständig
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für eine einfache Reinigung
- Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
- Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
- Korrosionsbeständige Leistung (Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl)
- Polyurethan-Rad mit einem Durchmesser von 5 Zoll (127 mm)
- Achslager mit Kragen
- Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem Fuß betätigt wird
- In die Lauffläche integrierter antimikrobieller Produktschutz
- Nenntraglast von 300 Pfund (135 kg)
- Temperaturbereich: -20 bis 120° F (-29 bis 49° C) [kontinuierlich]
- Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zapfen |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 300 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 137 kg |
| Modell | Antimikrobiell; korrosionsbeständig |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -20 bis 120 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -49 bis 49 °C |
| Radlauffläche | Polyurethan |
| Mehr anzeigen |