Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Edelstahl-Schaftrollen
Artikelnummer. 15936731
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelter Stahl
Produkttyp:
Lenkrolle mit Zapfen
Stabrolle mit Bremse
Radlauffläche:
Polyurethan
Widerstandsfähiger Ringstoßfänger
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Produkttyp Radlauffläche Packungsgröße
15936731 Vernickelter Stahl Lenkrolle mit Zapfen Polyurethan 1 Stück
15986721 Vernickelter Stahl Stabrolle mit Bremse Polyurethan 1 Stück
15996711 Vernickelter Stahl Stabrolle mit Bremse Widerstandsfähiger Ringstoßfänger 1 Stück
15946731 Edelstahl Lenkrolle mit Zapfen Polyurethan 1 Stück
15926721 Vernickelter Stahl Lenkrolle mit Zapfen Widerstandsfähiger Ringstoßfänger 1 Stück
15996721 Edelstahl Stabrolle mit Bremse Polyurethan 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15936731 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. 5MPX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.15 €
    52.76 € / 1 Stück
    Sparen 5.39 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit mobilen Metromax Q-Stahlpfosten mit Zapfenrollen
  • Für eine einfache Reinigung
  • Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
  • Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
Polymer-Schaftrollen
  • Korrosionsbeständige Leistung (Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl)
  • 5 in. (127 mm) Durchmesser Polyurethanrad
  • Achslager mit Kragen
  • Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem ft. betätigt wird
  • In die Lauffläche integrierter antimikrobieller Produktschutz
  • Tragfähigkeit von 300 lbs. (135 kg)
  • Temperaturbereich: -20 bis 120 °F (-29 bis 49 °C) [°kontinuierlich]
  • Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Standard-Schaftrollen
  • Beschichtete Rollen-Lenkgabel und Befestigungsteile
  • Zapfen-/Drehgelenk- oder Zapfen-/Bremsausführung
  • Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Am Wagen waschbare Rolle aus Edelstahl mit Zapfen
  • Gabel, Achse und Zapfen aus Edelstahl
  • Abgedichtete Lager (Stoßfänger im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Produkttyp Lenkrolle mit Zapfen
Durchmesser (angloamerikanisch) 5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale
Tragkraft (angloamerikanisch) 300 lb.
Tragkraft (metrisch) 135 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20 bis 120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -49 bis 49 °C
Radlauffläche Polyurethan
Mit Laufrollen Ja
Material Vernickelter Stahl