Learn More
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen
Artikelnummer. 15986721
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelter Stahl
Produkttyp:
Lenkrolle mit Zapfen
Stabrolle mit Bremse
Radlauffläche:
Polyurethan
Widerstandsfähiger Ringstoßfänger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15986721
Marke: Metro™ 5MPBX
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit mobilen MetroMax Q-Stahlpfosten mit Zapfenrollen
  • Für eine einfache Reinigung
  • Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
  • Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
  • Beschichtete Rollen-Lenkgabel und Befestigungsteile
  • Zapfen-/Drehgelenk- oder Zapfen-/Bremsausführung
  • Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Am Wagen waschbare Rolle aus Edelstahl mit Zapfen
  • Gabel, Achse und Zapfen aus Edelstahl
  • Abgedichtete Lager (Stoßfänger im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Produkttyp Stabrolle mit Bremse
Durchmesser (angloamerikanisch) 5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale
Tragkraft (angloamerikanisch) 300 lb.
Tragkraft (metrisch) 135 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20 bis 120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -49 bis 49 °C
Radlauffläche Polyurethan
Mit Laufrollen Ja
Material Vernickelter Stahl
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado