Learn More
Metronidazol 2,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459699 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459699 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0012.0007
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Metronidazol 2,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metronidazole
CAS 443-48-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metronidazole
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C6 H9 N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1 H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel
InChI-Formel InChI=1 S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10 H,2-3H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 171.15
Menge 1 mL
Formelmasse 171,0644 g/mol