Learn More
Metronidazol, 99.32 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444901 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444901 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444901 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215571025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    143.85 € / 25 Gramm
    Sparen 7.15 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 443-48-1
Summenformel C6H9N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 171.156
InChI-Schlüssel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Metronidazol, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ethanol, Trichhazol, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metronidazol
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 0.9932
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metronidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Metronidazole