Learn More
Metronidazol Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30478508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478508 1 mg 1 Milligramm
30476517 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3388901MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100495-98-5
Summenformel C12 H17 N3 O9
Molekulargewicht (g/mol) 347.28
Synonym Metronidazole-β-D-Glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-[2-(2-Methyl-5-Nitroimidazol-1-yl)Ethoxy]oxan-2-Carboxylsäure
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metronidazole beta-D-Glucuronide
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N3O9/c1-5-13-4-6(15(21)22)14(5)2-3-23-12-9(18)7(16)8(17)10(24-12)11(19)20/h4,7-10,12,16-18H,2-3H2,1H3,(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Formelmasse 347.0965