Learn More
Metronidazol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313649 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313649 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15201000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metronidazole
CAS 443-48-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Metronidazole
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C6 H9 N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, Anagiardil, Arilin, Bayer 5360, Cimetrol 500LPCI, Clont, Deflamon, Efloran, Elyzol, Entizol, Flagesol, Flagil, Flagyl, Fossyol, Gineflavir, Klion, Klont, Medazol, Metro Cream & Gel, MetroGel, Metrogyl, Metrolag, Metrolyl, Metron, Metronidazol, Metropol, Metrotop, Mexibol, NSC 50364, NSC 69587, Nidazole, Noritate, Orvagil, Protostat, RP 8823, Rathimed, Sanatrichom, Satric, Takimetol, Trichazol, Tricho Cordes, Tricho-Gynaedron, Trichobrol, Trichocide, Trichomol, Trichopal, Tricocet, Trikhopol, Trivazol, Vagilen, Vagimid, Zadstat, 1-(beta-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Metronidazole Benzoate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 171.15
Menge 100 mg
Formelmasse 171,0644 g/mol