Learn More
Metronidazol EP Verunreinigung F, Mikromol™
Artikelnummer. 30052649
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052649 25 mg 25 Milligramm
17954206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052649 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0012.080025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Metronidazol EP Verunreinigung F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Hydroxyethyl Metronidazole
CAS 16156-94-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Hydroxyethyl Metronidazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H13 N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-[2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, Metronidazole impurity F, Metronidazole Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCOCCO
IUPAC-Name 2-[2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
Menge 25 mg
Formelmasse 215.0906 g/mol