missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTL14 Antibody (CL4252) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290743 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30290743 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30290743

Marke: Novus Biologicals NBP259043MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

METTL14 Monoclonal antibody specifically detects METTL14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen METTL14
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL4252
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, KIAA1627methyltransferase-like protein 14, methyltransferase like 14
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9HCE5, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57721
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.