Learn More
Mettler Toledo™ Zubehör für Seven2Go™ Pro Leitfähigkeitsmessgeräte
Artikelnummer. 15395093
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
DC-Wandstecker, USB-Adapter
Mikro zu USB-Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15395093 DC-Wandstecker, USB-Adapter 1 Stück
15385093 Mikro zu USB-Kabel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395093 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30137806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00 €
    46.33 € / 1 Stück
    Sparen 8.67 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Seven2Go Pro Leitfähigkeitsmessgeräten.
  • DC-Wandsteckeradapter für USB Kabel: für optionales Gleichstromnetzteil
  • Micro-USB auf Standard-A USB Kabel: für optionale Stromversorgung oder PC-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Seven2Go DC-Wandadapter (USB)
Zur Verwendung mit (Geräte) Seven2Go Leitfähigkeitsmessgerät
Typ Wandsteckeradapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für USB-Kabel für optionale Gleichstromversorgung
Enthält DC-Wandstecker, USB-Adapter