Learn More
Mettler Toledo™ Zubehör für Titrator: Titrationsbecher
Artikelnummer. 10732152 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10732152 100 ml 1400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10732152 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 00101974
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kunststoffbecher für die Verwendung mit Titratoren.
  • Material: Kunststoff
  • Kapazität: 100 ml
  • Menge: 1400/Pckg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Titrierbecher, 100 ml, 1400/Karton.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Titration
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 100 ml