Learn More
Mettler Toledo™ Temperaturfühler für pH-Tischmessgeräte
Artikelnummer. 11917731 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Sonde:
Gehäuse PT1000
NTC 30 Kiloohm ATC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11917731
Marke: Mettler Toledo™ 51300165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit pH-Wert-Tischmessgeräten.
  • Material: Edelstahl
  • Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Temperaturfühler Pt1000
Anschlusstypen Bananenstecker
Material Edelstahl
Betriebstemperatur (metrisch) 150 °C
Typ ATC
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Modell Pt1000
Sonde Gehäuse PT1000
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Länge (angloamerikanisch) 4,7 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.12 Zoll
Durchmesser (metrisch) 3 mm