Learn More
Mettler Toledo™ Verbindungsschlauch für Mettler Toledo Karl Fischer™ Titratoren
Artikelnummer. 12784802 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
12784802 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12784802 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 00023957
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Mettler Toledo Karl Fischer Titratoren.
  • Zum Verbinden des Titrationskopfes mit dem Trocknungsröhrchen des Titrationsbechers
  • Für Modell V20/30 Compact Karl Fischer Titrator und DL31/38 Karl Fischer Titrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verbindungsschlauch