Learn More
Mettler Toledo™ DL31 Karl Fischer™ Titrator-Ersatzteile: Elektroden
Artikelnummer. 10380143 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
Kombinierte Silberringelektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für argentometrische Titrationen
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
0 °F bis 176 °F
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10380143
Marke: Mettler Toledo™ 00089599
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit DL31 Karl Fischer Titratoren.
Zur Verwendung mit DL31 Karl Fischer Titratoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kombinierte Silberringelektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für argentometrische Titrationen
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C