Learn More
Mettler Toledo™ Ablassadapter für V20 und V30 Serie Karl Fischer™ Titratoren
Artikelnummer. 12668189 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
V20, V30 Serie Karl Fischer Titrator
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
12668189 V20, V30 Serie Karl Fischer Titrator
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12668189 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51105594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.03 €
    37.80 € / 1 Stück
    Sparen 26.23 €
    40% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit V20 und V30 Karl Fischer Titratoren
  • Zur Verwendung mit V20 und V30 Karl Fischer Titratoren
  • Zum automatischen Entleeren der Zelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ablauf-Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisches Entleeren der Zelle
Zur Verwendung mit (Geräte) V20, V30 Serie Karl Fischer Titrator