Learn More
Mettler Toledo™ Gitterkorb Standard XS/XP ErgoClip Basket small
Alle ansehen Mettler Toledo ProdukteBeschreibung
Die ErgoClips Safer Dosiermethode reduziert die Kontaminationsrisiken erheblich, ermöglicht schnelle Dosierprozesse und erhöht die Produktivität.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen oder kleines Kunststoffröhrchen |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
| Länge (metrisch) | 3,2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
| Breite (metrisch) | 3,2 cm |
| Typ | ErgoClip™ kleiner Korb |