Learn More
Mettler Toledo™ Excellence XS Analysewaagen
Artikelnummer. 10334325 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0 bis 220 g, 0 bis 81 g
Modell:
NS204DR
Lesbarkeit:
0,1, 1 mg
Stabilisierungszeit:
3 s
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Stabilisierungszeit unitSize
10334325 0 bis 220 g, 0 bis 81 g NS204DR 0,1, 1 mg 3 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10334325 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 11106006
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Flexible Wiegefläche, geschlitzte Wiegewanne, Erdungsanlage zur statischen Reduktion. Bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Pharmazie, Chemie, Lebensmittel, Kosmetik, Forschung und Entwicklung sowie Qualitätskontrolle.
Die Analysewaagen der XS Serie verfügen über die einzigartige SmartGrid™ Wägeschale, die auf der Rückseite der Wägekammer abgestützt und zur einfachen Reinigung herausgehoben wird, um die Kontaminationsgefahr zu minimieren. Die Pfanne mit Schlitzen hat eine minimale feste Fläche, um Auftrieb durch Turbulenzen zu minimieren, wodurch die Stabilisierungszeit verkürzt und ein effizienterer Wägevorgang realisiert wird. Verschüttete Flüssigkeiten fließen in die versiegelte Grundplatte und beeinträchtigen den Wägevorgang nicht.
In Kombination mit dem optionalen Wägekit (separat erhältlich), das ErgoClips™ enthält, wird die SmartGrid Wägeschale zu einem ergonomischen Wägesystem, das genau an bestimmte Aufgaben angepasst werden und zur Produktivitätssteigerung beitragen kann. Sie dienen als Erdungssystem, um statische Aufladung aus Wägeproben zu entfernen. ErgoClips rasten sicher in die Gitterwägeschale ein und können Rundkolben, Reagenzgläser, Kunststoffröhrchen und vieles mehr aufnehmen.
  • Kapazitäten von 61 bis 220 g
  • FACT™ (Fully Automatic Calibration Technology, vollautomatische Kalibrierungstechnologie) gewährleistet Präzision und Genauigkeit
  • Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay mit Touchscreen-Bedienung
  • Erfüllt alle GLP- und ISO 9001-Anforderungen
  • Integrierte RS-232Schnittstelle für Peripheriegeräte
  • Bluetooth™ verfügbar, sowie Ethernet, PS/2, USB, LocalCAN™ oder MiniMettler
  • Einfache Reinigung: spülmaschinenfeste Grundplatte, abnehmbare Wägeschale und Windschutz
Bestellinformation
Zugelassene Modelle für den Handel sind ebenfalls erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter.
Compliance
GLP, ISO 9001, UL, CSA
Garantie
Ein Jahr, verlängerbar auf drei Jahre mit Rückgabe der Garantiekarte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) seitliche Last 0,3 mg
Zertifizierung/Konformität GLP, ISO 9001, UL, CSA
Anschlusstyp RS-232C
Fassungsvermögen 0 bis 220 g, 0 bis 81 g
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 0,1, 1 mg
Enthält Schutzhülle für das Terminal, AC/DC-Adapter,
Linearität ±1 mg
Material Aludruckguss, Kunststoff, Chromstahl
Messzeit 6 s
Modell NS204DR
Wiederholgenauigkeit 0,5 mg/0,1 mg
Probengröße 120 mg
Stabilisierungszeit 3 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 1 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 45,3 x 26,3 x 32,2 cm
Länge (angloamerikanisch) 17,62 in.
Länge (metrisch) 45,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,25 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 3,07 in.
Breite (metrisch) 26,3 cm
Breite (metrisch) Schale 7,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 9,25 in.
Höhe (metrisch) 32,2 mm
Höhe (metrisch) Kammer 23,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 2,87 in.
Tiefe (metrisch) Schale 7,3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 23,25 lb.
Gewicht (metrisch) 10,5 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Stromstärke 0.8A
Frequenz 50/60 Hz