Learn More
Mettler Toledo™ Excellence XS Analysewaagen
Artikelnummer. p-2598856 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0 bis 220 g, 0 bis 81 g
Modell:
NS204DR
Lesbarkeit:
0,1, 1 mg
Stabilisierungszeit:
3 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10334325
Marke: Mettler Toledo™ 11106006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Flexible Wiegefläche, geschlitzte Wiegewanne, Erdungsanlage zur statischen Reduktion. Bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Pharmazie, Chemie, Lebensmittel, Kosmetik, Forschung und Entwicklung sowie Qualitätskontrolle.
Die Analysewaagen der XS Serie verfügen über die einzigartige SmartGrid™ Wägeschale, die auf der Rückseite der Wägekammer abgestützt und zur einfachen Reinigung herausgehoben wird, um die Kontaminationsgefahr zu minimieren. Die Pfanne mit Schlitzen hat eine minimale feste Fläche, um Auftrieb durch Turbulenzen zu minimieren, wodurch die Stabilisierungszeit verkürzt und ein effizienterer Wägevorgang realisiert wird. Verschüttete Flüssigkeiten fließen in die versiegelte Grundplatte und beeinträchtigen den Wägevorgang nicht.
In Kombination mit dem optionalen Wägekit (separat erhältlich), das ErgoClips™ enthält, wird die SmartGrid Wägeschale zu einem ergonomischen Wägesystem, das genau an bestimmte Aufgaben angepasst werden und zur Produktivitätssteigerung beitragen kann. Sie dienen als Erdungssystem, um statische Aufladung aus Wägeproben zu entfernen. ErgoClips rasten sicher in die Gitterwägeschale ein und können Rundkolben, Reagenzgläser, Kunststoffröhrchen und vieles mehr aufnehmen.
  • Kapazitäten von 61 bis 220 g
  • FACT™ (Fully Automatic Calibration Technology, vollautomatische Kalibrierungstechnologie) gewährleistet Präzision und Genauigkeit
  • Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay mit Touchscreen-Bedienung
  • Erfüllt alle GLP- und ISO 9001-Anforderungen
  • Integrierte RS-232Schnittstelle für Peripheriegeräte
  • Bluetooth™ verfügbar, sowie Ethernet, PS/2, USB, LocalCAN™ oder MiniMettler
  • Einfache Reinigung: spülmaschinenfeste Grundplatte, abnehmbare Wägeschale und Windschutz
Bestellinformation
Zugelassene Modelle für den Handel sind ebenfalls erhältlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter.
Compliance
GLP, ISO 9001, UL, CSA
Garantie
Ein Jahr, verlängerbar auf drei Jahre mit Rückgabe der Garantiekarte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) seitliche Last 0,3 mg
Zertifizierung/Konformität GLP, ISO 9001, UL, CSA
Anschlusstyp RS-232C
Fassungsvermögen 0 bis 220 g, 0 bis 81 g
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 0,1, 1 mg
Enthält Schutzhülle für das Terminal, AC/DC-Adapter,
Linearität ±1 mg
Material Aludruckguss, Kunststoff, Chromstahl
Messzeit 6 s
Modell NS204DR
Wiederholgenauigkeit 0,5 mg/0,1 mg
Probengröße 120 mg
Stabilisierungszeit 3 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 1 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 45,3 x 26,3 x 32,2 cm
Länge (angloamerikanisch) 17,62 in.
Länge (metrisch) 45,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,25 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 3,07 in.
Breite (metrisch) 26,3 cm
Breite (metrisch) Schale 7,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 9,25 in.
Höhe (metrisch) 32,2 mm
Höhe (metrisch) Kammer 23,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 2,87 in.
Tiefe (metrisch) Schale 7,3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 23,25 lb.
Gewicht (metrisch) 10,5 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Stromstärke 0.8A
Frequenz 50/60 Hz