Learn More
Mettler Toledo™ Excellence XS Präzisionswaagen
Artikelnummer. 10389597 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,2, 6,1 kg
Lesbarkeit:
0.01, 0.1 g
Stabilisierungszeit:
1.2 s
Anschlusstyp:
23/s, Bluetooth (drahtlos), Ethernet, PS/2, USB
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit Anschlusstyp unitSize
10389597 1,2, 6,1 kg 0.01, 0.1 g 1.2 s 23/s, Bluetooth (drahtlos), Ethernet, PS/2, USB 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10389597
Marke: Mettler Toledo™ 11130183
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Designed for highest efficiency in everyday operation, reliabile and ease of use
  • Schnelle und präzise Wägeergebnisse
  • Touchscreen-Anzeige mit grafischer Anwenderführung
  • MonoBloc High-Speed Wägezelle, die von einem speziellen Prozessor beschleunigt wird
  • Alphanumerische Probenbezeichnung (bis zu drei Bezeichnungen pro Probe)
  • GLP/GMP-kompatible Ausdrucke
  • Verifizierte Versionen und eigenständige Plattformen lieferbar
Bauweise
  • Große, viereckige Waagschale mit bis zu 30 % größerer Oberfläche
  • Abdeckhaube (Ausführungen mit 1 mg) für den direkten Zugang zur Waagschale von jeder Seite
  • Robuste Bauweise und IP54-Schutzart
Anwendungen:
Wiegen, Statistik, Prozentwiegen, Tierwiegen, dynamisches Wiegen, Teilezählung, Formulierung und Dichtebestimmung
Garantie
Ein Jahr Standardgarantie bei Einreichen der Garantiekarte. Die Garantie kann für 12 zusätzliche Monate durch Bestellen der Kat-. Nr. 09-313-190 oder für 24 zusätzliche Monate durch Bestellen der Kat.- Nr. 01-910-600).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen
Zertifizierung/Konformität GLP, GMP, ISO 9001, ISO 14001, CE
Anschlusstyp 23/s, Bluetooth (drahtlos), Ethernet, PS/2, USB
Fassungsvermögen 1,2, 6,1 kg
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 0.01, 0.1 g
IP-Schutzart IP54
Ausgleichen Automatisch
Linearität ± 60 mg
Material Die-cast Aluminum, Plastic, Chrome Steel
Modell XS6002SDR
Wiederholgenauigkeit 8, 40 mg
Stabilisierungszeit 1.2 s
Testlast 2 kg
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 1 Jahr
Breite (angloamerikanisch) 14.4 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 6.6 in.
Breite (metrisch) 36.6 cm
Breite (metrisch) Schale 17 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 9.6 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 7.6 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 8 in.
Tiefe (metrisch) 19.4 cm
Tiefe (metrisch) Schale 20.5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 14.6 lbs.
Gewicht (metrisch) 6.6 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz