Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Reference Elektroden
Artikelnummer. 10777304
Ansicht ändern
Click to view available options
Diaphragma:
Dreifach/Keramik
Keramik
PTFE-Manschette
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diaphragma unitSize
10777304 Dreifach/Keramik 1 Stück
10018622 PTFE-Manschette 1 Stück
10756513 Keramik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10777304 Lieferant METTLER TOLEDO™ Lieferanten-Nr. 51343192
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reference Elektrode, die mit Halbzell-Messelektroden gepaart werden soll.
  • Zur Verwendung mit METTLER TOLEDO SevenExcellence Und SevenCompact Zähler sowie andere Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatisierten Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
  • Zur Verwendung mit Halbzell-Messelektroden
Zubehör& Pflege
  • S7-Anschlusstyp: Kabel S7 bis 2 mm Banane (30281923) erforderlich
  • InLab Referenz: Keramikverbindung
  • InLab Reference Plus: bewegliche PTFE-Hülsenverbindung
  • InLab Referenzfluss: Dreifach-Keramikverbindung
  • Im Geschäft aufbewahren 3M KCl (51350072) oder InLab Speicherlösung (30111142)
  • Empfohlen zur Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffer (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen S7
Diaphragma Dreifach/Keramik
Material Glas
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 130 °C
Typ Reference Halbzellen-Elektrode; interner Gel-Elektrolyt
Art der Fülllösung 3mol KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven Halbzellen
Internes Bezugssystem ARGENTHAL
Modell InLab™ Reference Flow
Referenzelektrolyt 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 266 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 130 °C
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Länge (metrisch) 12 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.47 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 1.2 cm