Beschreibung
- Steuerung aller Mettler Toledo Waagen mit RS-232-Schnittstelle
- Einfache Einrichtung
- Fügen Sie Ihren Daten Uhrzeit und Datum hinzu
- Datenlayout konfigurierbar
- Übertragen Sie Daten in jedes Windows™-basierte Programm, wie z. B. Excel
- Unterstützung des Barcodelesegeräts
- Anwenderdefinierte Informationen können automatisch zu Daten hinzugefügt werden
- Anwenderhandbuch als PDF-Datei verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Waage |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erhöht die Effizienz und Genauigkeit des Wägens |
| Typ | Direct Balance Software |