Learn More
Mettler Toledo™ Probeschalen für Feuchtemessgeräte
Artikelnummer. 10077601 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Mettler Toledo LJ16 Infrarot-Feuchtigkeits-Analysegerät
Unit Size:
80 Stück
Product Code. 10077601
Brand: Mettler Toledo™ 00013865
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für Halogen- und Infrarot-Feuchtebestimmer
Auswahl an waschbaren, wiederverwendbaren Wannen aus Edelstahl mit Chromnickel für halogenhaltige Feuchtebestimmer oder Pfannen aus Aluminium oder Edelstahl für alle Mettler Toledo Feuchtigkeitsanalysatoren.
  • 3.75 in. (96mm) Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoclavable
Bodenform Flat
Farbe Silver
Einwegprodukt Reusable
Material Aluminium
Form Rund
Sterilität Non-sterile
Typ Probenschale
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mettler Toledo LJ16 Infrarot-Feuchtigkeits-Analysegerät
Menge 80 Pk.
Durchmesser (metrisch) 88.9 mm