Learn More
Mettler Toledo™ P50 Line Thermodrucker
Artikelnummer. p-4839019 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
P-56RUE Thermodrucker
P-58RUE Thermodrucker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15310373
Marke: Mettler Toledo™ 30094673
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tintenloser Thermodrucker für schnelle und hochwertige Ausdrucke ohne Rauschen oder Vibrationen. Mettler Toledo P50 Line Thermodrucker sind kompatibel mit Waagen, Titratoren, Feuchteanalysatoren und pH-Messgeräten.
  • Universaldrucker zur Dokumentation von Ergebnissen und zum Drucken von Etiketten
  • Dokumentieren von Wäge- und Testdaten auf Standardstreifenpapier
  • Standardpapierschlitz, 50 mm und max. 60 mm
  • Schnittstelle: RS232, USB, Ethernet
  • Druckeinheit: Streifendrucker, 24 Zeichen/Zeile
  • Geschwindigkeit: 100 mm/Sekunde
  • Haltbarkeit des Druckgeräts: 1.5 Millionen Zeilen
  • Abmessungen: 315 T x 240 B x 180 mm H (12.4 x 9.4 x 7 Zoll)
P-56RUE Drucker
  • Integrierte Echtzeituhr
  • Druckanwendung und automatische Einstellungserkennung
  • Anschluss für optionalen PowerPac
P-58RUE Drucker
  • Integrierte Echtzeituhr
  • Druckanwendung und automatische Einstellungserkennung
  • Eingabe alphanumerischer Proben-ID und Barcode-Generierung
  • Anwendungen: Statistiken, Uhrzeit und Datum, Gesamtwerte, Formulierung und Kennzeichnung
  • Anschluss für optionalen PowerPac
Bestellinformation
Zubehör muss separat bestellt werden (Kat.- Nr. 01-910-270 bis -274).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 315 x 240 x 180 mm
Typ P-56RUE Thermodrucker