Learn More
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroden
Beschreibung
- Die Elektrolytlösung fließt leicht durch die Verbindung, wenn der Elektrodenkopf nach unten gedrückt wird
- Sorgt dafür, dass die Verbindung zwischen den Messungen optimal gereinigt wird
- Elektrolyt kann einfach entleert und bei Bedarf nachgefüllt werden
- Das Schliffdiaphragma sorgt selbst bei schwierigen Proben für einen optimalen Kontakt zwischen Elektrolyt und Messlösung
- Besteht aus einer Messelektrode mit integrierter Referenz
- Sensor mit angeschlossenem Kabel und BNC-Anschluss
- Referenzelektrolyt (60 ml)
- Bedienungsanweisungen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten |
| Anschlusstypen | Lemo |
| Beschreibung | perfectION Kamm PB Lemo |
| Art der Fülllösung | ISA |
| Länge (metrisch) Kabel | 1,20 m |
| Material | Epoxid |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F bis 176 °F |
| Modell | perfectION Kamm PB Lemo |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle pH-, mV-Meter oder Ionometer |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 bis 80 °C |
| Mehr anzeigen |