Learn More
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroden
Ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen Elektrolyt und Messlösung
386.00 € - 1505.00 €
Spezifikation
Anwendungen | Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten |
---|---|
Art der Fülllösung | ISA |
Produktcode | Marke | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11957831
|
Mettler Toledo™
51344830 |
32 °F bis 176 °F | 0 bis 80 °C |
1505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11997931
|
Mettler Toledo™
51344851 |
32 °F bis 104 °F | 0 bis 40 °C |
386.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Elektrolytlösung fließt leicht durch die Verbindung, wenn der Elektrodenkopf nach unten gedrückt wird
- Sorgt dafür, dass die Verbindung zwischen den Messungen optimal gereinigt wird
- Elektrolyt kann einfach entleert und bei Bedarf nachgefüllt werden
- Das Schliffdiaphragma sorgt selbst bei schwierigen Proben für einen optimalen Kontakt zwischen Elektrolyt und Messlösung
- Besteht aus einer Messelektrode mit integrierter Referenz
- Sensor mit angeschlossenem Kabel und BNC-Anschluss
- Referenzelektrolyt (60 ml):
- Bedienungsanweisungen
Spezifikation
Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten | |
ISA |