Learn More
Mettler Toledo™ Ersatzteile für V20 Karl Fischer™ Autotitrator
Artikelnummer. 12735202 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Dichtungen
Gewindering
Molekularsieb
Septen
Silikonschläuche
Visco-Label™
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
12735202 Molekularsieb 1 Stück
12814583 Dichtungen -
12746088 Molekularsieb -
13142162 Silikonschläuche -
13162162 Septen 10 Stück
15807641 Septen 10 Stück
12700914 Gewindering -
12774404 Visco-Label™ 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12735202 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 00071478
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit V20 Karl Fischer Autotitratoren.
Für den Einsatz mit V20 Karl Fischer Autotitratoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Molekularsieb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung des Wassergehalts
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lbs.
Gewicht (metrisch) 453.5 g