Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S500 pH/Ionen-Messgeräte
Artikelnummer. 13460679 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät mit Bio-Kit
Messgerät mit Fluorid-Kit
Messgerät mit Standardkit
pH-/ionenselektive Messgeräte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
13460679 pH-/ionenselektive Messgeräte 1 Stück
13470679 Messgerät mit Standardkit 1 Stück
13480679 Messgerät mit Bio-Kit 1 Stück
13490679 Messgerät mit Fluorid-Kit 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 13460679
Marke: METTLER TOLEDO™ 30046248
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die intuitive Touchscreen-Bedienung und hohe Messleistung gewährleistet in Kombination mit einem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und zuverlässige Konformität. Das Mettler Toledo SevenExcellence S500 pH-/Ionenmessgerät ist modular erweiterbar mit zusätzlichen Messparametern.
  • Ionenselektive (ISE), pH-, Redox/ORP- und ISFET-Messgeräte, die mit zusätzlichen Messmodulen erweitert werden können, um Leitfähigkeit, Widerstand, gelösten Sauerstoff, Salinität, TDS und BOD
  • Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
  • 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
  • Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
  • Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
  • Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
  • Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Klinke/RCA
Genauigkeit (Konzentration) ± 0.5 %
Genauigkeit (mV) ±0,1mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards
Kalibrierpunkte (ISE) Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen
Kalibrierpunkte (pH) Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen
Datenpunkte 20.000
Kanäle Einkanal
Displaytyp TFT
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
Bereich (mV) -2.000 bis 2.000 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Bereich (elektrischer Widerstand) 0,001 μS/cm bis 2.000 mS/cm
Bereich (Salinität) 0,001 μS/cm bis 2.000 mS/cm
Bereich (TDS) 0,001 μS/cm bis 2.000 mS/cm
Auflösung (ISE) 0,001 bis 1
Auflösung (pH) 0,001/0,01/0,1
Temperaturbereich (metrisch) -30 °C bis +130 °C
Enthält S500 pH-/ISE-Messgerät, Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, EasyDirect pH-Aktivierungsschlüssel, Testzertifikat
Sprachen Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch
Hauptspeicher 250 Analysen (20.000 Datenpunkte)
Modell S500 pH-/ISE-Messgerät
Produkttyp pH-/ionenselektive Messgeräte
Bereich (Konzentration) 0.001 bis 999999 mg/l ppm, 0.0001 bis 100 mol/l %, 0.001 bis 100000 mmol/l
Bereich (ISE) 0 bis 999999 mg/l
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 1
Auflösung (mV) 0,1/1mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0.001 bis 1
Auflösung (Salinität) 0.001 bis 1
Auflösung (TDS) 0.001 bis 1
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C