Beschreibung
- Ionenselektive (ISE), pH-, Redox/ORP- und ISFET-Messgeräte, die mit zusätzlichen Messmodulen erweitert werden können, um Leitfähigkeit, Widerstand, gelösten Sauerstoff, Salinität, TDS und BOD
- Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
- Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
- Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
- Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
Spezifikation
Spezifikation
| Ausgänge | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Klinke/RCA |
| Genauigkeit (Konzentration) | ± 0.5 % |
| Genauigkeit (mV) | ±0,1mV |
| Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
| Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) | 13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards |
| Kalibrierpunkte (ISE) | Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen |
| Kalibrierpunkte (pH) | Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen |
| Datenpunkte | 20.000 |
| Kanäle | Einkanal |
| Displaytyp | TFT |
| Mehr anzeigen |