Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenGo Duo pH/Ion/DO-Messgerät SG98-EL-Kit
Artikelnummer. 11977981 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 19.999
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 11977981
Marke: METTLER TOLEDO™ 51302662
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein hochpräzises Dual-Channel-pH-/optisches DO-Messgerät für die gleichzeitige Analyse von zwei elektrochemischen Parametern. Einfache, textgeführte Bedienung.
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Exportieren Sie Daten nur für Seven2Go Pro in einen Drucker oder eine Excel-Datei
  • Die EasyDirect Software ist nur für die Datenübertragung (modellabhängig) für Seven2Go Pro verfügbar
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausgänge IR an Drucker oder PC über RS232 oder USB
Genauigkeit (mV) ±0,1mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Akkutyp 4 x AA
Kalibrierpunkte 5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001
Kanäle Zweikanal
Displaytyp LCD-Anzeige
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes pH, Dissolved Oxygen
Bereich (mV) -1999–1999 mV
Bereich (pH) -2 bis 19.999
Auflösung (pH) 0,001
Temperaturbereich (metrisch) 0°C to 130°C
Enthält InLab OptiOx Gelöste Sauerstoff-/Temperaturelektrode; InLab Expert Go-ISM pH-/Temperaturelektrode
Eingänge BNC (>1012 Ohm), RCA (Klinke), (beide IP67)
Verfahren 500 Messungen
Modell Zweikanal; pH/ORP/Ion, DO
Produkttyp Messelektroden-Kit
Auflösung (mV) 0,1mV
Temperaturgenauigkeit ±0.2 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32° bis 104° F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 22 x 9 x 4,5cm (8,66 x 3,54 x 1,77 in.)
Länge (angloamerikanisch) 8.66 Zoll
Länge (metrisch) 22 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,54 in.
Breite (metrisch) 9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Höhe (metrisch) 4,5 cm
Gewicht (metrisch) 368 g