Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden
Artikelnummer. 11977821
Ansicht ändern
Click to view available options
Parameter:
Calcium
Chlorverbindungen
Iod
Nitrat
Silber/Sulfid
Zyanid
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Parameter unitSize
11977821 Chlorverbindungen 1 Stück
11997821 Calcium 1 Stück
11967821 Silber/Sulfid 1 Stück
11987821 Zyanid 1 Stück
11917831 Iod 1 Stück
11947831 Nitrat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11977821 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51344806
Einsparungen bei der Abwasseranalytik
Verwenden Sie den Aktionscode 28023
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhalten Sie eine Komplettlösung mit SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden. Der brillante Klick& Clear™ Der Pressmechanismus ermöglicht eine schnelle Reinigung und gewährleistet stabile Messwerte auch bei schwierigen Proben.
  • So vielfältig wie die Bandbreite der verschiedenen Ionen ist auch die Auswahl an ionenselektiven Elektroden (ISE).
  • Der spezielle Klick& Clear™ Die Verbindung ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen der Elektrolytlösung und der Probe.
  • Mit den speziellen Lösungen kann die Probe optimal auf eine erfolgreiche Messung der Ionenkonzentration vorbereitet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Cl- Ionen
Anschlusstypen Lemo
Art der Fülllösung ISA
Material Epoxid
Betriebsbereich (metrisch) 1,8 bis 35.500 mg/l
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 176 °F
Elektrode Kombinierte ISE-Elektrode
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle pH-, mV-Meter oder Ionometer
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 80 °C
Typ Kombinations-ISE
Parameter Chlorverbindungen