Learn More
Mettler Toledo™ Siphonspitze für austauschbare Büretten mit Titrationssensor
Artikelnummer. 16399825 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DV1000 Titrationsbüretten
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 16399825
Marke: Mettler Toledo™ 23240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Dispensieren von Röhrchen für austauschbare Büretten mit Titrationssensoren, 5 ml, 10 ml und 20 ml.
  • Antidiffusion
  • Fünfteiliges Set
Compliance
ISO 8655-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Siphonspitze
Zur Verwendung mit (Geräte) DV1000 Titrationsbüretten