missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ SmartCal™ Referenzmittel für Feuchtewaagen

Artikelnummer. 12604857 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
SmartCal
cSmartCal
Enthält:
12 Tests
24 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält
12604857 cSmartCal 12 Tests
12763275 SmartCal 24 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12604857 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30005793
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Erhältlich mit 12 Tests, 24 Tests oder als StarterPac mit 12 Beuteln plus Messprotokollen, Berichtsvorlagen, Thermo-Hygrometer, Validierungsdokumenten.

Zur Leistungsprüfung ihres Feuchtemessgeräts in nur 10 Minuten. Mettler Toledo SmartCal Referenzstoffe für Feuchtemessgeräte lassen sich verarbeiten wie andere Proben und erfüllen so die Ansprüche der Industrievorschriften und Betriebsprüfungen gleicherma

  • Hochempfindliche, granuläre Testsubstanz
  • Erkennt zuverlässig unerwünschte Einflüsse durch die Umgebungsbedingungen und inakkurate Erhitzungs- oder Wägegeräte
  • Einfach zu verwenden: Referenzsubstanz in die Wägeschale gießen, eine typische Messung durchführen, Ergebnisse nach 10 Minuten überprüfen
  • Zur Überprüfung des Leistungsverhaltens in einem Qualitätskontrolllabor oder direkt in der Fabrikationsstätte
Prüfen von Testtemperaturen
  • Verwendungsbereich zwischen 70 und 230 °C
  • Kontrollgrenzen wurden für Tests bei 70, 100, 130 und 160 °C festgelegt

 SmartCal™

  • Lieferbar in Beuteln, 12 oder 24 pro Packung
  • Ausgestattet mit einem von Mettler Toledo ausgegebenen Produktionszertifikat
cSmartCal™
  • Ausgezeichnet für stark regulierte Branchen geeignet
  • Überlegene Spezifikationen gegenüber standardmäßigen SmartCal™
  • Genauere Kontrolle von Instrumenten
  • Lieferbar in Beuteln, 12 oder 24 pro Packung
  • Zertifiziert: Wird per Charge mit einem Analysezertifikat der unabhängigen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin (BAM, www.bam.de) geliefert
StarterPac
  • Für den anfänglichen SmartCal Gebrauch empfohlen
  • Einschließlich 12 Testbeuteln mit gesamten Untersuchungszubehör

Bestellinformation

Geeignet zur Prüfung von Mettler Toledo Halogen-Feuchtemessgeräten. Individuelle Empfehlungen zur Häufigkeit der Prüfung auf Risikobasis erhalten Sie unter www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Halogen-Feuchtemessgerät
Enthält 12 Tests
Menge 12/Pckg.
Typ cSmartCal
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.