Learn More
Mettler Toledo™ SmartCal™ Referenzmittel für Feuchtewaagen
Artikelnummer. 12763275 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
SmartCal
cSmartCal
Enthält:
12 Tests
24 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Enthält
12763275 SmartCal 24 Tests
12604857 cSmartCal 12 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12763275 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30005790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Erhältlich mit 12 Tests, 24 Tests oder als StarterPac mit 12 Beuteln plus Messprotokollen, Berichtsvorlagen, Thermo-Hygrometer, Validierungsdokumenten.
Zur Leistungsprüfung ihres Feuchtemessgeräts in nur 10 Minuten. Mettler Toledo SmartCal Referenzstoffe für Feuchtemessgeräte lassen sich verarbeiten wie andere Proben und erfüllen so die Ansprüche der Industrievorschriften und Betriebsprüfungen gleicherma
  • Highly sensitive, granular test substance
  • Reliably detects adverse influences from ambient conditions and inaccurate heating or weighing devices
  • Easy to use: pour reference substance into weighing pan, run as typical measurement, review results in 10 minutes
  • Check performance in the QC lab or directly on the factory floor
Test Temperatures
  • Usage range between 70° and 230°C
  • Control limits established for testing at 70°, 100°, 130° and 160°C
 SmartCal™
  • Available in sachets, 12 or 24 per package
  • Supplied with a production certificate issued by Mettler Toledo
cSmartCal™
  • Excellent for highly regulated industries
  • Superior specifications compared to standard SmartCal™
  • Tighter control of instruments
  • Available in sachets, 12 or 24 per package
  • Certified: Supplied by lot with Certificate of Analysis issued by the independent German Federal Institute for Materials Research and Testing in Berlin (BAM, www.bam.de)
StarterPac
  • Recommended for initial SmartCal usage
  • Includes 12 test sachets with all accessories for testing
Bestellinformation
Geeignet zur Prüfung von Mettler Toledo Halogen-Feuchtemessgeräten. Individuelle Empfehlungen zur Häufigkeit der Prüfung auf Risikobasis erhalten Sie unter www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Halogen-Feuchtemessgerät
Enthält 24 Tests
Menge 24/Pk.
Typ SmartCal