Learn More
Mettler Toledo™ SmartCal™ Referenzmittel für Feuchtewaagen
Artikelnummer. p-4376056 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
cSmartCal
Enthält:
12 Tests
Artikelnummer. 12604857
Marke: Mettler Toledo™ 30005793
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beinhaltet
Erhältlich mit 12 Tests, 24 Tests oder als StarterPac mit 12 Beuteln plus Messprotokollen, Berichtsvorlagen, Thermo-Hygrometer, Validierungsdokumenten.
Zur Leistungsprüfung ihres Feuchtemessgeräts in nur 10 Minuten. Mettler Toledo SmartCal Referenzstoffe für Feuchtemessgeräte lassen sich verarbeiten wie andere Proben und erfüllen so die Ansprüche der Industrievorschriften und Betriebsprüfungen gleichermaßen.
  • Hochempfindliche, granuläre Testsubstanz
  • Erkennt zuverlässig unerwünschte Einflüsse durch die Umgebungsbedingungen und inakkurate Erhitzungs- oder Wägegeräte
  • Einfach zu verwenden: Referenzsubstanz in die Wägeschale gießen, eine typische Messung durchführen, Ergebnisse nach 10 Minuten überprüfen
  • Zur Überprüfung des Leistungsverhaltens in einem Qualitätskontrolllabor oder direkt in der Fabrikationsstätte
Prüfen von Testtemperaturen
  • Verwendungsbereich zwischen 70 und 230 °C
  • Kontrollgrenzen wurden für Tests bei 70, 100, 130 und 160 °C festgelegt
 SmartCal™
  • Lieferbar in Beuteln, 12 oder 24 pro Packung
  • Ausgestattet mit einem von Mettler Toledo ausgegebenen Produktionszertifikat
cSmartCal™
  • Ausgezeichnet für stark regulierte Branchen geeignet
  • Überlegene Spezifikationen gegenüber standardmäßigen SmartCal™
  • Genauere Kontrolle von Instrumenten
  • Lieferbar in Beuteln, 12 oder 24 pro Packung
  • Zertifiziert: Wird per Charge mit einem Analysezertifikat der unabhängigen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin (BAM, www.bam.de) geliefert
StarterPac
  • Für den anfänglichen SmartCal Gebrauch empfohlen
  • Einschließlich 12 Testbeuteln mit gesamten Untersuchungszubehör
Bestellinformation
Geeignet zur Prüfung von Mettler Toledo Halogen-Feuchtemessgeräten. Individuelle Empfehlungen zur Häufigkeit der Prüfung auf Risikobasis erhalten Sie unter www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Halogen-Feuchtemessgerät
Enthält 12 Tests
Menge 12/Pckg.
Typ cSmartCal