Learn More
Mettler Toledo™ Wechselbürette DV1010, 10 ml
Artikelnummer. 10136552 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10136552 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10136552 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51107501
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Austauschbare Büretten für die Verwendung mit V20 Karl Fischer Titrator.
  • Schnelle Titrantenänderung
  • Automatische Büretenerkennung über RFID
  • Seriennummer auf Glaszylinder
  • Rote Schutzröhrchen
  • Mit PTFE-Kolben, austauschbare Ventilscheiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Titrationsbürette
Enthält PTFE-Kolben, austauschbare Ventilscheiben
Volumen (metrisch) 10 ml