Learn More
(±)-Mevalonolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10422790 1 g Glasflasche 1 Gramm
10119699 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422790 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428300010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 674-26-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 674-26-0
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00006648
InChI-Schlüssel JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYNA-N
Synonym mevalonolactone, dl-mevalonic acid lactone, dl-mevalonolactone, 4-hydroxy-4-methyltetrahydro-2h-pyran-2-one, mevalonic acid lactone, mevalonic lactone, dl-mevalolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, .+/-., 1-tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2h-pyran-2-one
PubChem CID 10428
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methyloxan-2-on
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Mevalonolactone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28.0°C
Siedepunkt 145.0°C to 150.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%