Learn More
Mevastatin, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mevastatin |
| CAS | 73573-88-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mevastatin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H34 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Mevastatin, (1S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate, Lovastatin Imp. A (EP), (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (+)-Compactin, Antibiotic ML 236B, CS 500, CS 500 (antibiotic), Compactin, Compactin (Penicillium), L 637312, ML 236B, ML 236B lactone, NSC 281245, Statin I, 2-Methylbutanoic acid [1S-[1alpha(R*),7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-7-methyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, Lovastatin Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| Mehr anzeigen |