Learn More
Mexiletinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17931286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931286 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931286 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0146.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Mexiletinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mexiletine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H17 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
IUPAC-Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 215.72
Menge 250 mg
Formelmasse 215,1077 g/mol