Learn More
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 0,65 μm
Artikelnummer. 10518262 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10518262 142 mm 50 Stück
10675591 90 mm 25 Stück
10359890 47 mm 100 Stück
10126680 13 mm 100 Stück
10207920 25 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10518262 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. DAWP14250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MF-Millipore™ Membranfilter aus einer hydrophilen Membran aus gemischten Celluloseestern (MCE).
Biologisch inerte Mischungen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat wurden hergestellt MF-Millipore™ Membranfilter gehören zu den am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen.
MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tenside enthalten minimale Mengen an Netzmitteln und haben einen geringeren Gehalt an extrahierbarem Wasser als Standardtenside. MF-Millipore™ Filter.
Merkmale und Vorteile:
  • Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
  • Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Membranfilter
Format Scheibe
Material MCE
Porengröße 0,65 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 140 ml/min x cm²
Hydrophobizität Hydrophil
Typ Filtermembranen
Benetzbarkeit Hydrophil
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,6 in.
Durchmesser (metrisch) 142 mm