Learn More
Merck MF-Millipore™ Zellulosemischester-Membranen, ohne Triton
Artikelnummer. 10480211 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) unitSize
10480211 0,45 μm 13 mm 100 Stück
10319750 0,45 μm 25 mm -
10247820 0,45 μm 142 mm 50 Stück
10309610 0,22 μm 25 mm 100 Stück
10004690 0,45 μm 90 mm 25 Stück
10126490 0,22 μm 13 mm 100 Stück
10607321 0,45 μm 47 mm 100 Stück
11596395 0,22 μm 47 mm 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 10480211
Marke: Merck HATF01300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus Zellulosemischester (Nitrat und Acetat)
Besteht aus Zellulosemischestern (Nitrat und Acetat)
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht. MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter. Merkmale und Vorteile: – Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen – Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Gitteroberfläche – Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavier-Sterilisationsmethoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Filtertyp Membranfilter
Format Scheibe
Material MCE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 60 ml/min x cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Flüssigkeiten; Sterilisierung der Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven und Antibiotika; Luftüberwachung; Partikelanalyse; Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitate usw.).
Membrantyp Glatt
Typ Blotting-Membranen
Benetzbarkeit Hydrophil
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol