missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MFAP3L Antibody (1059143), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30061865 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30061865 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30061865

Marke: Novus Biologicals FAB113251E

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MFAP3L Monoclonal antibody specifically detects MFAP3L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MFAP3L
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1059143
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HSD39, HSD-39, microfibrillar-associated protein 3-like, NYD-sp9, testis development protein NYD-SP9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human MFAP3L, Met1-Met149, Accession # O75121
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9848
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.