missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MFAP3L Antibody (1059143), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30029670 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30029670 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30029670 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB113251PECY7

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MFAP3L Monoclonal antibody specifically detects MFAP3L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MFAP3L
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1059143
Konjugat PE-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias HSD39, HSD-39, microfibrillar-associated protein 3-like, NYD-sp9, testis development protein NYD-SP9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human MFAP3L, Met1-Met149, Accession # O75121
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9848
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.