Learn More
MFG Tray Chemikalienbeständige Tabletts und Schalen für vielseitige Zwecke
Artikelnummer. p-65064 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
46 x 35.5 x 2.5 cm (18 x 14 x 1 in.)
Typ:
Mehrzweckablage
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13074897
Marke: MFG Tray 0671582
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Einweichen, Reinigen, Autoklavieren, Lagern oder Tragen von Laborprodukten und zum Entweichen von verschütteten Flüssigkeiten
Ideal zum Einweichen, Reinigen, Autoklavieren, Lagern oder Tragen von Laborprodukten und zum Entweichen von verschütteten Flüssigkeiten
  • Verstärkte Konstruktion aus weißem Duroplast-Polyester-Verbundwerkstoff Beständig gegen die meisten Reinigungsmittel, milde Säuren und alkalische Lösungen, korrosive Salze und viele Reagenzien
  • Widersteht Temperaturen von -51 ° bis + 121°C (-60 ° bis +250°F) bei kontinuierlicher Exposition bzw. 149°C (300°F) bei intermittierender Exposition.
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hervorragende Formbeständigkeit Leicht mit Dampf gereinigt
Bestellinformation
Erhältlich in 1 Zoll (2.5 cm) tiefen Tabletts, flachen Wannen mit 1 1/4 bis 2 3/4 Zoll (3 bis 7 cm) Tiefe und belüfteten stapelbaren Wannen mit 2 3/4 bis 4 1/8 Zoll (7 bis 10.5cm) Tiefe.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 46 x 35.5 x 2.5 cm (18 x 14 x 1 in.)
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Länge (metrisch) 46 cm
Material Glasfaser
Typ Mehrzweckablage
Breite (metrisch) 35.5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Einweichen, Reinigen, Autoklavieren, Lagern oder Tragen von Laborprodukten und zum Entweichen von verschütteten Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Form Rechteckig
Temperatur (angloamerikanisch) -60 °F bis +250 °F
Temperatur (metrisch) -51 °C bis +121 °C
Breite (angloamerikanisch) 14 in.