Learn More
MFN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7205644 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16832194 20 μL 20 Mikroliter
16822194 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16832194
Marke: Proteintech 137981AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Mitofusin 1 (MFN1) and the related protein MFN2 are mitochondrial membrane GTPase proteins that play a central role in mitochondrial metabolism and may be associated with obesity and/or apoptosis processes. MFN1 and MFN2 form homotypic and heterotypic complexes and coordinately regulate mitochondrial fusion and are essential for embryonic development. When ectopically expressed, MFN1 inhibits the apoptosis-associated amino-terminal conformation change in the apoptotic protein Bax but not its mitochondrial translocation, indicating that MFN1 is involved in the regulating the activation of Bax on the outer mitochondrial membrane.
Spezifikation
Antigen MFN1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MFN1
Gen-Zugriffsnummer Q811U4, Q8IWA4, Q8R4Z9
Gen-Alias Fzo homolog, hfzo1, hfzo2, MFN1, mitofusin 1, Transmembrane GTPase MFN1
Gensymbole MFN1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MFN1 Fusion Protein Ag4762
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 192647, 55669, 67414
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG