missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
MFSD12 Polyclonal specifically detects MFSD12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MFSD12 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Gen-Alias | C19orf28, chromosome 19 open reading frame 28, hypothetical protein LOC126321, major facilitator superfamily domain containing 12, MGC20700, PP3501 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LLLHLQGSSRVEPTQDISISDQLGGQDVPVFRNL |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?