Learn More
Thermo Scientific Chemicals MG 132
Artikelnummer. 15455519
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455519 5 mg 5 Milligramm
15465519 1 mg 1 Milligramm
15475519 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455519 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63250.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Inhibitor von Calpain-Proteasen
MG 132 is used to inhibitor of calpain proteases, a proteasome and NF-κB inhibitor used as a tool for perturbing the proteasome-regulated degradation of intracellular proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MG132 dient zur Hemmung von Calpain-Proteasen, einem Proteasom und NF-κB-Hemmer, um den Proteasom-regulierten Abbau intrazellulärer Proteine zu stören.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Methanol, DMSO.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133407-82-6
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Kristalliner Feststoff
Molekulargewicht 475.63
Produkttyp MG 132
Menge 5 mg