Learn More
Thermo Scientific Chemicals MG 132
Artikelnummer. p-7042653
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15465519
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63250.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Inhibitor von Calpain-Proteasen
MG 132 is used to inhibitor of calpain proteases, a proteasome and NF-κB inhibitor used as a tool for perturbing the proteasome-regulated degradation of intracellular proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MG132 dient zur Hemmung von Calpain-Proteasen, einem Proteasom und NF-κB-Hemmer, um den Proteasom-regulierten Abbau intrazellulärer Proteine zu stören.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Methanol, DMSO.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133407-82-6
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Kristalliner Feststoff
Molekulargewicht 475.63
Produkttyp MG 132
Menge 1 mg