Learn More
MGAT4C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16867834 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16867834 150 μL 150 Mikroliter
16877834 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16867834
Marke: Proteintech 178411AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Glycosyltransferase that participates in the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) to the core mannose residues of N- linked glycans. Catalyzes the formation of the GlcNAcbeta1-4 branch on the GlcNAcbeta1-2Manalpha1-3 arm of the core structure of N-linked glycans. Essential for the production of tri- and tetra-antennary N-linked sugar chains. Does not catalyze the transfer of GlcNAc to the Manalpha1-6 arm to form GlcNAcBeta1-4Manalpha1-6 linkage (′GnT-VI′ activity).
Spezifikation
Antigen MGAT4C
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.19 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MGAT4C
Gen-Zugriffsnummer Q9UBM8
Gen-Alias GlcNAc T IVc, GnT IVc, GNTIVH, HGNT IV H, MGAT4C
Gensymbole Mgat4c
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MGAT4C Fusion Protein Ag12201
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25834, 299756, 67569
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG